Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Adaptateurs et housses de balai
Code produit 13128695 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
100 % Microfiber, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam
PE-HD, Tube en acier inoxydable électropoli (304)
Polyester
Dimensions:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 po)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
Type de produit:
Adaptateur de serpillère à franges
Housse pour serpillère à franges pour salle blanche
Housses pour serpillères à franges
Quantité:
6/carton Emballage unique
6/carton Sac et conditionnement unique
Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Type de produit Quantité unitSize
13128695 PE-HD, Tube en acier inoxydable électropoli (304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in) Adaptateur de serpillère à franges 6/carton Sac et conditionnement unique 1 pièce
13198685 PE-HD, Tube en acier inoxydable électropoli (304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in) Adaptateur de serpillère à franges 6/carton Emballage unique 1 pièce
13127436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) Housses pour serpillères à franges Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly 1 pièce
13107446 100 % Microfiber, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 po) Housse pour serpillère à franges pour salle blanche Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13128695 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDMS8
Edge
Requires
Adaptateurs MegaSwat™
Micronova™ est léger et flexible, avec un choix de housses, et est conçu de manière unique pour nettoyer autour, sous et derrière les équipements de traitement lourds et les appareils calibrés dans le laboratoire et la salle blanche.
La serpillière à franges Micronova™ MegaSwat™ est légère et possède une lame flexible conçue pour glisser autour, sous et derrière l’équipement lourd. Utilisées humides ou sèches, les housses pour serpillères à franges sont disponibles en microfibre et en polyester lisse ou texturé pour un nettoyage spécialisé.
  • Les serpillères à franges de type lame glissent facilement sous et derrière l’équipement
  • Housses disponibles en trois options de tissu, avec ou sans intérieur en mousse
  • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
  • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
  • Disponible en différentes longueurs
  • Conçu pour être utilisé avec les poignées QD de la série SSU
  • Compatible avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in)
Type de produit Adaptateur de serpillère à franges
Longueur (impériale) 8 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 20,3 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 3 in
Jetable Réutilisable
Quantité 6/carton Sac et conditionnement unique
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Housses de la série MS6 Megaswat et poignées de la série SSU
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage autour d’équipements de traitement lourds ou d’appareils étalonnés
Color-coded Non
Matériau PE-HD, Tube en acier inoxydable électropoli (304)