Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Adaptateurs et housses de balai
Código de producto. 13198685 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Matériau:
PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304)
Polyester
Polyester microfibre, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam
Dimensions:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 po)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
Type de produit:
Adaptateur de serpillère à franges
Housses pour serpillères à franges
Quantité:
12/Cs doublés en polyéthylène. Emballé et ensaché individuellement
6/carton Emballage unique
6/carton Emballé individuellement
Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly
Tamaño de la unidad:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Matériau Dimensions Type de produit Quantité Tamaño de la unidad
13198685 PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in) Adaptateur de serpillère à franges 6/carton Emballage unique 1 pièce
13128695 PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in) Adaptateur de serpillère à franges 6/carton Emballé individuellement 1 pièce
13127436 Polyester 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) Housses pour serpillères à franges 12/Cs doublés en polyéthylène. Emballé et ensaché individuellement 1 pièce
13107446 Polyester microfibre, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 po) Housses pour serpillères à franges Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13198685 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDMS16
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Micronova™ est léger et flexible, avec un choix de housses, et est conçu de manière unique pour nettoyer autour, sous et derrière les équipements de traitement lourds et les appareils calibrés dans le laboratoire et la salle blanche.
La serpillière à franges Micronova™ MegaSwat™ est légère et possède une lame flexible conçue pour glisser autour, sous et derrière l’équipement lourd. Utilisées humides ou sèches, les housses pour serpillères à franges sont disponibles en microfibre et en polyester lisse ou texturé pour un nettoyage spécialisé.
  • Les serpillères à franges de type lame glissent facilement sous et derrière l’équipement
  • Housses disponibles en trois options de tissu, avec ou sans intérieur en mousse
  • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
  • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
  • Disponible en différentes longueurs
  • Conçu pour être utilisé avec les poignées QD de la série SSU
  • Compatible avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Especificaciones
Dimensions 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
Type de produit Adaptateur de serpillère à franges
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Jetable Réutilisable
Quantité 6/carton Emballage unique
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Housses de la série MS6 Megaswat et poignées de la série SSU
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection dans et autour des équipements de traitement et de laboratoire
Color-coded Non
Matériau PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.