Learn More
Micronova™ Écouvillons MegaTip™ et housses
Code produit p-3142931 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304)
Type de produit:
Adaptateur de serpillère à franges
Dimensions:
22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Dimensions unitSize
13168695 PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304) Adaptateur de serpillère à franges 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13168695 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDMT1
Cet écouvillon de nettoyage substantiel fonctionne avec les housses en mousse 100 % polyester et la poignée universelle pour nettoyer facilement les renfoncements, les recoins et les angles entre les murs et les plafonds.
Les écouvillons et housses Micronova MegaTip ™, lorsqu’ils sont utilisés avec les poignées universelles SSU, permettent de nettoyer facilement les renfoncements, les recoins et les angles entre les murs et les plafonds et d’autres zones dans lesquelles l’utilisation d’un balai ou d’un chiffon n’est pas pratique.
  • Écouvillon de nettoyage substantiel 4 x 1,5 po (10 x 4 cm)
  • Conçu de façon unique pour nettoyer les renfoncements et les recoins
  • Housses d’écouvillons en polyester à maille lisse 100 %
  • Adaptateur pour écouvillon en acier inox
  • Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Housses disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones et le matériel aseptiques
Spécification
Dimensions 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in)
Type de produit Adaptateur de serpillère à franges
Couleur Gris
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 3,18 cm
Largeur (impériale) 1,25 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Écouvillon MegaTip
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection dans les espaces confinés et les recoins.
Color-coded Non
Matériau PE-HD, Acier inoxydable électropoli (304)