Learn More
Micronova™ Distributeur de savon sans contact pour MicroDispenser™ M-Zone™
BIOPHARMA
Code produit 13107316 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
13107316 1 mL Bleu 6 pièces
13197306 2 ml Vert 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13107316 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ICCAP17IR
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Système de distribution de gel hydroalcoolique sans contact, facile à installer au mur, et doté d'une pompe à gravité pour un remplacement simple du flacon et une utilisation efficace de la batterie.
La capsule distributeur sans contact est conçue pour être utilisée avec un choix de capsules dispenseuses ICCAP qui se vissent sur les bouteilles remplaçables de 500 mL correspondantes et s’insèrent dans le puits du distributeur. Lorsque le faisceau électronique est interrompu par une main passant sous l’appareil, la bulle sur le bec s’enfprime pour injecter 1 ou 2 mL de soins pour les mains dans la paume.
  • Distributeur de soin des mains sans contact
  • Montage mural avec bac de récupération
  • Installation et remplacement de bouteilles aisés
  • Unité compacte, alimentée par gravité, sans tubulure
  • Utilisation efficace des piles
  • Pour une utilisation avec un choix de capsules de distribution ICCAP :
    • ICCAP-16 ; capsule de distribution de 2 ml verte pour savons et désinfectant
    • ICCAP-17IR ; capsule de distribution de 1 ml bleue pour désinfectant ou IPA stérile
  • Conçus pour être utilisés avec les Micronova flacons de remplacement de 500 mL pour les soins des mains :
    • Hy-G-Clenz - savon antibactérien, Aquahol - alcool stérile, NovaClenz - gel hydroalcoolique et LoNa - savon pour mains pauvre en sodium
Spécification
Type de produit Capsule de distribution
Color-coded oui
Forme Capsules
Type de poignée Aucune
Types de pointes Bec verseur
Scent Sans parfum
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Une fois le bec verseur fixé, la bouteille inversée s'enclenche dans le logement du distributeur. Lorsque le faisceau électronique est interrompu par le passage d'une main sous l'appareil, la bulle située sur le bec verseur s'enfonce pour distribuer le savon ou la lotion dans la paume de la main.
Certifications/Conformité ISO Certificat de conformité de l'installation certifiée ISO 9001 Certificat d'irradiation
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 1,375 x 1,375 x 3,25 in (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Jetable Réutilisable
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Un bec verseur à bulles se visse sur le flacon de 500 ml pour une utilisation avec de l'IPA stérile.
À utiliser avec (équipement) M-Zone MicroDispenser
Hauteur (impériale) 3,25 in
Hauteur (métrique) 8.26 cm
Longueur (impériale) 1,375 in
Longueur (métrique) 3.49 cm
Matériau Polypropylène
Quantité 6/Pk.
Résistant à Résistant à la plupart des produits chimiques
Dimensions 5 x 5 x 5
Volume (impérial) 0,03 oz.
Volume (métrique) 1 mL
Largeur (impériale) 1,375 in
Largeur (métrique) 3.49 cm