Learn More
Micronova™ Distributeur de savon sans contact pour MicroDispenser™ M-Zone™
BIOPHARMA
Code produit 13197306 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
13197306 2 ml Vert 6 pièces
13107316 1 mL Bleu 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13197306 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ICCAP16
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Système de distribution de gel hydroalcoolique sans contact, facile à installer au mur, et doté d'une pompe à gravité pour un remplacement simple du flacon et une utilisation efficace de la batterie.
Le distributeur sans contact est conçu pour être utilisé avec une sélection de capsules de distribution ICCAP qui se vissent sur les flacons remplaçables de 500 mL correspondants et s'enclenchent dans le logement du distributeur. Lorsque le faisceau électronique est interrompu par une main passant sous l’unité, la bulle de la buse s’abaisse pour distribuer 1 ou 2 ml de soin des mains dans la paume.
  • Distributeur de soin des mains sans contact
  • Montage mural avec bac de récupération
  • Installation et remplacement de bouteilles aisés
  • Unité compacte, alimentée par gravité, sans tubulure
  • Utilisation efficace des piles
  • Pour une utilisation avec un choix de capsules de distribution ICCAP :
    • ICCAP-16 ; capsule de distribution de 2 ml verte pour savons et désinfectant
    • ICCAP-17IR ; capsule de distribution de 1 ml bleue pour désinfectant ou IPA stérile
  • Conçu pour être utilisé avec le Micronova Flacons de remplacement de 500 ml pour soins des mains :
    • Hy-G-Clenz - savon antibactérien, Aquahol - alcool stérile, NovaClenz - désinfectant pour les mains et LoNa - savon pour les mains à faible teneur en sodium
Spécification
Type de produit Capsule de distribution
Color-coded Oui
Forme Capsules
Type de poignée Aucune
Types de pointes Bec verseur
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Une fois le bec verseur fixé, la bouteille inversée s'enclenche dans le logement du distributeur. Lorsque le faisceau électronique est interrompu par le passage d'une main sous l'appareil, la bulle située sur le bec verseur s'enfonce pour distribuer le savon ou la lotion dans la paume de la main.
Certifications/Conformité ISO Certificat de conformité de l'établissement certifié ISO 9001
Couleur Vert
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Dimensions (L x l x H) 1,375 x 1,375 x 3,25 in (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Jetable Réutilisable
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Savons et désinfectants standards
À utiliser avec (équipement) M-Zone MicroDispenser Savon ou désinfectant, ICDISP-3
Hauteur (impériale) 3,25 in
Hauteur (métrique) 8.26 cm
Longueur (impériale) 1,375 in
Longueur (métrique) 3.49 cm
Matériau Polypropylène
Résistant à Compatible avec les nettoyants de surface courants
Dimensions 5 x 5 x 5
Volume (impérial) 0,068 oz.
Volume (métrique) 2 ml
Largeur (impériale) 1,375 in
Largeur (métrique) 3.49 cm