Learn More
Micronova™ Nettoyant pour sols NovaClean™
BIOPHARMA
Code produit 11952475 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
1 pte
1 gal.
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
15.14L
18.90L
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
11952475 1 gal. 15.14L
18788979 1 pte 8 pièces
12887053 5 gal. 18.90L
11972475 5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11952475 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur NC1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.21€
    282.77€ / 15.14L
    Économisez 57.44€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Détergent concentré et polyvalent pour salle blanche conçu pour une utilisation entre les applications de désinfectants et pour l’élimination des résidus. Exempt d’ions mobiles, cette formule est efficace sur la plupart des surfaces, y compris pour les revêtements de sol conducteurs et les applications de semi-conducteurs.
Le nettoyant pour sol micronova NovaClean™ est un détergent tout usage pour salle blanche avec une filtration fine et une pureté qui sont idéales pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. NovaClean AFX (NC10-G) est une formulation sans amines, particulièrement adaptée aux applications de semi-conducteurs.
  • Détergent concentré pour salle blanche
  • Efficace sur la plupart des surfaces, y compris les applications conductrices de semi-conducteurs
  • Idéal pour les applications biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Ne génère pas de charge statique et n’affecte pas l’efficacité des revêtements de sol conducteurs
  • Fournit 60 à 128 gallons de solution de nettoyage par récipient de 1 gallon
  • Sans ions mobiles
  • Filtré à 0,1 micron
  • Faible teneur en ions ; faible teneur en sodium et en potassium
  • Faibles niveaux de résidus non volatils
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Type de produit Nettoyant pour sol
Color-coded Non
Forme Liquide transparent
pH 7 to 9
Gamme de produits NovaClean
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Composition Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Détergent filtré pour salles blanches à usage général, rinçage à l’eau
À utiliser avec (équipement) Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,8 L