Learn More
Micronova™ Lingette NovaPoly™
Code produit 13127356 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
13127356 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13127356 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur WP699H
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Pour classes ISO 1 à 5
  • Lingette en polyester à faible peluchage avec une bonne absorbance
  • L’ourlet inversé protège contre le piégeage ou la génération de particules à travers les coutures exposées
  • Conception robuste avec tissage absorbant spécial pour des capacités de pénétration capillaire accrues
  • Peut être blanchie et passée dans des zones moins critiques ; également autoclavable
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,8 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,8 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Autoclavable
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Utilisé sur les postes de travail, les murs et les fenêtres.
À utiliser avec (équipement) Bancs à flux laminaire