Learn More
Micronova™ Coussin anti-déversements irradié pour salle blanche NovaSpill™
BIOPHARMA
Code produit 13137606 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
71 cm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13137606 71 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13137606 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur NS628IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    336.57€ / 12 pièces
    Économisez 27.43€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ce coussin anti-déversements en forme de U, absorbant et léger est fabriqué avec du polyester à faible teneur en particules pour absorber les déversements en salle blanche. Disponible irradiée aux rayons gamma.
Le coussin anti-déversements pour salle blanche Micronova NovaSpill™ est spécialement conçu avec un polyester à faible teneur en particules très absorbant pour absorber les déversements en salle blanche. Le coussin en forme de U est léger et facile à ranger.
  • Coussin anti-déversements en forme de U pratique
  • Housse 100 % polyester à maille lisse
  • Très absorbant à faible teneur en particules
  • Compatible avec les détergents et désinfectants courants
  • Disponible en version irradiée aux rayons gamma
  • Autoclavables
Spécification
À utiliser avec (application) Nettoyage des déversements dans les salles blanches et les zones aseptiques
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 71 cm
Matériau Polyester
Type Tapis de contrôle de la contamination
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,4 cm