Learn More
Micronova™ Ruban anti-statique NovaStat™
BIOPHARMA
Code produit 12817023 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Dimensions (L x l):
33 m x 19,03 mm (36 yd x 0,75 po)
72 yd x 0,75 po
72 yd x 1 po
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
12817023 Transparent 33 m x 19,03 mm (36 yd x 0,75 po) 1 pièce
12827023 Transparent 72 yd x 0,75 po 1 pièce
12897013 Transparent 72 yd x 1 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12817023 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur ASTPC3436
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ruban cellophane transparent avec adhésif à base de caoutchouc non affecté par l'humidité et adhérant sans créer de charge statique. Conçu pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
Le ruban anti-statique Micronova NovaStat™ est un ruban ambré transparent, spécialement conçu avec des propriétés non hygroscopiques pour l’étanchéité et l’emballage dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Fabriqué avec un support cellophane et un adhésif à base de caoutchouc, il ne crée pas de charge statique.
  • Ruban cellophane avec adhésif à base de caoutchouc
  • Ruban transparent pour l’étanchéité et l’emballage
  • Non hygroscopique pour environnements sensibles aux décharges électrostatiques
  • Ne crée pas de charge statique
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 1 po (7,62 cm)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Cellophane
Couleur Transparent
Finition Gloss
Format de dia. int.
Matériau Cellulose
Type de produit Ruban anti-statique pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Scellage dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques - aucune charge statique lors du retrait
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 19,03 mm (36 yd x 0,75 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm