Learn More
Micronova™ Tête de serpillère à franges PharmaPly™
BIOPHARMA
Code produit 11906875 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
15 po
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11906875 15 po 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11906875 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PPM4MM15
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Idéale pour couvrir rapidement et efficacement les grandes surfaces
  • Tête de balai à franges en mélange polyester/rayonne pour nettoyer/désinfecter les zones de préparation pharmaceutique, les hôpitaux et les laboratoires
  • S'utilise avec le manche et l'adaptateur MicroMop™ (vendu séparément)
  • 15 po de long (38 cm)
Spécification
Type de produit Serpillère pour salle blanche
Code couleur White
Longueur (impériale) 15 po
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Largeur (impériale) 6 in
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces, notamment les sols
Color-coded No
Matériau Polyester, rayonne