Learn More
Micronova™ Serpillère à franges tubulaires en polyester-rayonne irradiée PharmaPly™
BIOPHARMA
Code produit 13157456 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester, 55 % polyester
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13157456 Polyester, 55 % polyester 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13157456 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PPM4MM15IR
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Requires
Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Serpillère à franges, extrêmement légère, de 6 x 15 pouces, idéale pour couvrir de grandes surfaces, rapidement et efficacement, dans des environnements contrôlés, des zones de soutien pharmaceutique, des hôpitaux et des laboratoires où des routines de nettoyage strictes sont impératives.
Lorsqu’elle est complètement saturée, la serpillère à franges tubulaires Micronova PharmaPly™ PolyCellulose™ pèse moitié moins que les produits concurrents, ce qui fait d’elle un outil parfaitement adapté, sur le plan ergonomique, aux grandes zones de production et aux cycles de nettoyage continus. Les franges torsadées en polyester/cellulose permettent de réaliser un nettoyage uniforme, sans mouillage excessif.
  • Serpillère à franges tubulaire, extrêmement légère, de 6 x 15 pouces
  • Tissu en polyester/cellulose super absorbant avec peu de bourre
  • Bandelettes blanches en polycellulose — 55 % polyester, 45 % cellulose
  • Idéale pour les grandes zones de production et les cycles de nettoyage continus
  • Les franges torsadées permettent de passer une couche liquide uniforme, sans mouillage excessif
  • La tête de serpillère pèse, lorsqu’elle est entièrement saturée de liquide, moitié moins que celle des produits concurrents
  • Idéale pour les environnements contrôlés, les pharmacies, les hôpitaux et les laboratoires
  • À utiliser avec les adaptateurs de serpillère à franges QDMH-1 ou MH-1.
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in)
Type de produit Serpillière à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Jetable Non
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Polyester, 55 % polyester