Description
Le Micronova PilloMop™ est disponible dans deux épaisseurs et se fixe facilement sur l’adaptateur PilloMop™ à l’aide de bandes Velcro en polyester. Une housse en polyester à couche unique sans intérieur en mousse (PMC-648) peut être utilisée seule ou sur un PilloMop™ pour un usage prolongé.
- Serpillière de type coussin et structure de serpillière à plaque en acétal
- Serpillière en maille de polyester 100 % avec intérieur en mousse d’uréthane
- La tête est équipée d’un joint pivotant à 360° pour atteindre facilement les recoins difficiles d’accès
- Idéale pour le nettoyage des étagères, des chambres étroites, des petites pièces, de l’intérieur du matériel et d’autres applications de salles blanches et de laboratoires.
- La serpillière se fixe facilement sur le à plaque en acétal avec un crochet et des bandes Velcro
- Compatible avec l’IPA, l’eau de Javel, le peroxyde et d’autres produits désinfectants et nettoyants courants
- À utiliser avec les poignées en acier inox à déconnexion rapide SSU
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Autoclavables
Informations sur la commande
Les serpillères mesurent 9x5 po (23x12,7 cm). La conception à tête plate est fixée à l’adaptateur à déconnexion rapide PilloMop (vendu séparément). Manches en acier inoxydable standard et extensibles également vendues séparément (ci-dessous). Base et couvercle antidérapant vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Dimensions | 21,6 x 10,2 cm (8,5 x 4 in) |
| Type de produit | Serpillère pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 8,5 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 21,6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 10,2 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Afficher plus |