Learn More
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Housse de balai à tête plate
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12847043 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Matériau:
Maille abrasive en polyester, Polyester, Polyester
Polyamide non tissé, Polyester, Polyester
Polyester
Polyester en microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Polyester, Polyester
Polyester lisse, Polyester, Polyester
Polyester microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Polyester, Polyester
Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, Polyester, Polyester
Polyester, Polysorb, Polysorb
Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35 x 12,5 cm (14 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 po
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensione della confezione:
1152 pièces
24 pièces
50 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matériau Dimensions Couleur Dimensione della confezione
12847043 Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Bleu 24 pièces
13137566 Polyester lisse, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanc 24 pièces
12807043 Polyester lisse, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
12817043 Polyester lisse, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
12827043 Polyamide non tissé, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
12837043 Polyamide non tissé, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13127556 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13187546 Polyester, Polysorb, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
12857043 Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Bleu 24 pièces
13147576 Maille abrasive en polyester, Polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
13117576 Polyamide non tissé, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanc 24 pièces
13117556 Polyester, Polysorb, Polysorb - - 24 pièces
13107566 Polyester 5 x 14 po - 50 pièces
13167576 Maille abrasive en polyester, Polyester, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13177576 Maille abrasive en polyester, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanc -
13147586 Polyester microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Polyester, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Bleu -
32236969 Polyester en microfibre, Nylon, Mousse d’uréthane, Polyester, Polyester 35 x 12,5 cm (14 x 5 in) Bleu 1152 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12847043 Fornitore Micronova™ N. del fornitore MZSM6AA14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Une gamme de housses pour serpillières à tête plate légères et à enfiler avec intérieur en mousse d’uréthane, conçues pour un nettoyage et une désinfection efficaces dans les salles blanches. Disponibles dans une variété de tissus pour gérer les nettoyage
Le Micronova M-Zone™ SnapMop™ Les housses de balai à tête plate s'adaptent au modèle 360.° pivot SnapMop™ Adaptateur, qui peut être verrouillé à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate à clipser
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
  • Attaches à clipser en acier inox
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • PolyMesh —100 % polyester avec une couche de maille pour une surface de frottement douce
    • NovaLite —Tissu chamois absorbant avec une bonne résistance au frottement
  • Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 in sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
    • Les housses de 14 et 18 in sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Specifica
Dimensions 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Type de tête Plat
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon, Polyester, Polyester
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.