Learn More
Micronova™ Serpillière à franges irradiée PolyGen ™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11966865 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polyester, Polyester (bande)
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
11966865 Polyester, Polyester (bande) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11966865 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PG912IR
Requires
Structure MH ou QDMH avec poignée SSU
Une serpillière à franges 100 % polyester à tissage en chevrons sans bords bruts qui garantit une faible particulation est suffisamment absorbante pour un fini de lavage sec et peut également être utilisée pour appliquer des désinfectants.
Économique et peu de peluches
La serpillière à franges Micronova PolyGen™ est une serpillière peu pelucheuse à tissage en chevrons et à franges recourbées sans bords bruts. La serpillière est suffisamment absorbante pour obtenir un fini de lavage sec mais peut également être utilisée pour appliquer des désinfectants qui nécessitent un temps de séchage prolongé. Disponible irradiée aux rayons gamma.
  • Serpillière en polyester tissé bouclé sans bords exposés
  • Absorption suffisante pour un fini de lavage sec
  • À utiliser avec l’adaptateur QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 in)
Type de produit Serpillière à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 15 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 38,1 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 20,3 cm
Largeur (impériale) 8 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 20/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Tissage en chevron dans ses fils bouclés
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Polyester, Polyester (bande)