Description
Les lingettes nettoyantes MittWipes Micronova PolyMitt™ sont de taille standard, et conçues pour s’adapter confortablement sur une main gantée, ce qui facilite le nettoyage autour des chariots, des étagères, des cuves, des tubulures et des autres zones difficiles à nettoyer dans les salles blanches.
- Lingettes nettoyantes durables pour un nettoyage simplifié
- Lingettes polyvalentes et de grande qualité avec le confort et la sécurité d’un gant
- Taille unique : s’adaptent confortablement sur une main gantée
- Conçues pour nettoyer les zones difficiles à atteindre dans les salles blanches
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- La microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide est très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
- Disponible avec ou sans couche de mousse d’uréthane
- Compatible avec les désinfectants puissants
- Autoclavable
- Réutilisable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes Mitt |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 20,3 cm |
| Matériau | Microfibre de polyester/nylon |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Non |
| Dimensions (L x l) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| À utiliser avec (application) | Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés |
| Afficher plus |