Learn More
Beskrivelse
Les Micronova PolyMitt™ lingettes à gants nettoyants existent en une taille standard, conçues pour s’adapter confortablement à une main gantée, facilitant le nettoyage autour des chariots, étagères, réservoirs, tubes et autres zones difficiles à nettoyer dans la salle blanche.
- Lingettes nettoyantes durables pour un nettoyage simplifié
- Lingettes polyvalentes et de grande qualité avec le confort et la sécurité d’un gant
- Taille unique : s’adaptent confortablement sur une main gantée
- Conçues pour nettoyer les zones difficiles à atteindre dans les salles blanches
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- NovaPoly — Un polyester tricoté 100 % lisse offre une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — Le polyester 100 % texturé élimine les résidus et disperse le désinfectant
- MegaTex — Le polyamide 100 % non tissé est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
- Disponible avec ou sans couche de mousse d’uréthane
- Compatible avec les désinfectants puissants
- Autoclavable
- Réutilisable
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Moufle |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 20.3 cm |
| Matériau | Polyester texturé, mousse d’uréthane fine double face |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Dimensions (L x l) | 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) |
| À utiliser avec (application) | Lingette nettoyante pour les surfaces de salles blanches et d’environnements contrôlés |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?