Learn More
Micronova™ Seaux en polypropylène Slimlinetrade;
BIOPHARMA
Code produit 12861994 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12861994 Bleu 1 pièce
12802004 Rouge 1 pièce
12822004 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12861994 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur B7DB
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLinetrade;
Les seaux en PP SlimLine&trade de Micronova sont conçus pour fonctionner avec les Micronova BucketLiners™ et la gamme d’essoreuses W-9. Les seaux à code couleur sont disponibles en rouge, jaune, bleu, vert et gris.
  • Les seaux en polypropylène rectangulaires
  • 20 pouces de large conviennent parfaitement aux serpillières à tête plate et aux serpillières à franges
  • Capacité de 6 gallons
  • Graduations de volume avec indications en gallons et en litres
  • Code couleur avec un choix de rouge, jaune, bleu, vert et gris
  • Compatibles avec les essoreuses BucketLiners et W-9.
  • Seaux de rechange pour chariots SlimLine et SlimT
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Seau pour serpillère
Capacité (métrique) 22,7 L
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 6 gal.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage.
Couleur Bleu
Dimensions 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in)
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
À utiliser avec (équipement) Système de seau et de serpillère SlimLine
Hauteur (impériale) 10,5 in
Hauteur (métrique) 26,7 cm
Longueur (impériale) 22 po
Longueur (métrique) 55,9 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 30,5 cm