Learn More
Micronova™ Lingettes de lubrification stériles SilSat™
BIOPHARMA
Code produit 11916875 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in)
Conditionnement:
Pack de 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11916875 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in) Pack de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11916875 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SSW601IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90€
    545.06€ / Pack de 24
    Économisez 265.84€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Ces lingettes stériles en polyester tricoté sont présaturées avec un mélange de silicone de qualité médicale et d’IPA pour la lubrification des joints et des équipements dans les zones aseptiques.
Pour le nettoyage et la maintenance des équipements mécanisés dans les zones de process aseptiques
  • Lingette en polyester imprégnée d’un mélange de silicone de qualité médicale et d’IPA
  • Lubrifie les joints dans les isolateurs, les réfrigérateurs et les armoires dans les zones de traitement et de support aseptiques
  • Conditionnement de 8 lingettes dans un sachet
  • Irradiés
Informations sur la commande
Huit lingettes emballées par sachet.
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées en silicone imprégné SilSat™
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,5 cm
Largeur (impériale) 15,24 cm
Largeur (métrique) 10,1 cm
Matériau Polyester
Absorbance 5 ml
Autoclavable Non autoclavable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 16,5 x 10,8 cm (6,5 x 4,25 in)
À utiliser avec (application) Lubrification d'équipements, de joints dans la zone aseptique
Quantité d’emballage 24 Carton
Solution de saturation Polyester imprégné de 50% de silicone et de 50% d'alcool