Learn More
Micronova™ Ruban de sécurité en SST™
Code produit 13108525 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Largeur (impériale):
2 in
3 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) unitSize
13108525 Noir, Blanc 2 in 1 pièce
13118525 Noir, Jaune 2 in 1 pièce
13138525 Noir, Jaune 3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13108525 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SST182BLWH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la délimitation et le codage couleur d’équipements et de zones spécifiques
For delineating and color coding specific equipment and areas
  • En vinyle laminé
  • Sensible à la pression
  • Résistant aux éraflures
  • Traité en salle blanche
  • Résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile
  • Enroulé sur un mandrin en plastique
  • Disponible avec rayures noir/jaune, noir/blanc ou rouge/blanc
  • Longueur du rouleau : 18 yd. (16,4 m)
Informations sur la commande
Modèles disponibles en 1, 2 ou 3 po de largeur.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Revêtement Polylaminated Vinyl
Couleur Noir, Blanc
Finition Matte
Format Roll
Matériau Vinyle laminé
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Délimitation et codage couleur d’équipements et de zones spécifiques
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 16.5 m x 50.8 mm (18 yd. x 2 in.)
Longueur (impériale) 18 yd
Longueur (métrique) 16,4 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.