Description
Le Micronova TMop™ Les adaptateurs pour balais de salle blanche sont conçus pour fonctionner avec les TMop™ ou Slim-T™ des housses de balai en série qui se fixent facilement sur les cadres de balai en forme de T. Le cadre carré en acétal est conçu pour être utilisé avec les balais T-Mops à « éponge épaisse », car il adhère à l'éponge. T-Mop™ Les cadres sont disponibles avec une extrémité filetée ACME pour les poignées en plastique (QPT) ou une fixation Quick Disconnect pour une utilisation avec les poignées en acier inoxydable de la série SSU (QDT et QDST).
- Adaptateurs de balai en forme de T avec 180° joint pivotant
- Nettoyage facile des surfaces dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel
- Fonctionne bien sur les sols de salles, les murs, les plafonds, les parois souples et l’extérieur du matériel
- Cadre tubulaire en acier inoxydable électropoli 304 compatible avec tous les TMop™ et les housses™ de balai Slim-T (QDT, QPT)
- La barre carrée en acétal fonctionne mieux avec les housses TMop « éponge™épaisse » (QDST).
- QP, extrémité filetée ACME pour fixation à Micronova poignées en plastique
- QD, accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox SSU
- Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Dimensions | 45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in) |
| Type de produit | Adaptateur de serpillère à franges |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 45,7 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 1,9 cm |
| Largeur (impériale) | 0,75 in |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Afficher plus |