Learn More
Micronova™ Adaptateurs TMop ™
Product Code. 13197656 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acetal diethylique, Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique
Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique
Protection de sonde acier inoxydable
Dimensions:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in)
Type de produit:
Adaptateur de serpillère à franges
Adaptateur, accessoire de poignée filetée de type ACME
Unit Size:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Dimensions Type de produit Unit Size
13197656 Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in) Adaptateur de serpillère à franges 1 pièce
32236971 Protection de sonde acier inoxydable 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in) Adaptateur, accessoire de poignée filetée de type ACME 1 pièce
13107636 Acetal diethylique, Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in) Adaptateur de serpillère à franges 1 pièce
13117636 Acetal diethylique, Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique 35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in) Adaptateur de serpillère à franges 1 pièce
13127636 Acetal diethylique, Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique 45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in) Adaptateur de serpillère à franges -
11992485 Protection de sonde acier inoxydable 35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in) Adaptateur de serpillère à franges 1 pièce
11902495 Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in) Adaptateur de serpillère à franges 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13197656 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. QDT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    127.31€ / 1 pièces
    Économisez 26.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Benötigt
Housses T-mop
Une sélection d’adaptateurs pour serpillières à franges en T qui fonctionnent avec les housses TMop™ et Slim-T™ et sont équipés d’un joint à pivotant à 180°pour un nettoyage facile de la surface dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel. Disponibles sous la forme d’une barre de tube en acier inox électropoli ou d’une barre carrée en acétal (QDST).
Le Micronova TMop™ Les adaptateurs pour balais de salle blanche sont conçus pour fonctionner avec les TMop™ ou Slim-T™ des housses de balai en série qui se fixent facilement sur les cadres de balai en forme de T. Le cadre carré en acétal est conçu pour être utilisé avec les balais T-Mops à « éponge épaisse », car il adhère à l'éponge. T-Mop™ Les cadres sont disponibles avec une extrémité filetée ACME pour les poignées en plastique (QPT) ou une fixation Quick Disconnect pour une utilisation avec les poignées en acier inoxydable de la série SSU (QDT et QDST).
  • Adaptateurs de balai en forme de T avec 180° joint pivotant
  • Nettoyage facile des surfaces dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel
  • Fonctionne bien sur les sols de salles, les murs, les plafonds, les parois souples et l’extérieur du matériel
  • Cadre tubulaire en acier inoxydable électropoli 304 compatible avec tous les TMop™ et les housses™ de balai Slim-T (QDT, QPT)
  • La barre carrée en acétal fonctionne mieux avec les housses TMop « éponge™épaisse » (QDST).
  • QP, extrémité filetée ACME pour fixation à Micronova poignées en plastique
  • QD, accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox SSU
  • Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants
  • Autoclavable
Spezifikation
Dimensions 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in)
Type de produit Adaptateur de serpillère à franges
Longueur (impériale) 10 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 25,4 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 2,5 cm
Largeur (impériale) 1 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Balai à franges pour salles blanches T-Mop™
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces des salles blanches et des environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), Acetal diethylique, Acetal diethylique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.