Learn More
Micronova™ TankTool™
Code produit 13197626 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stériles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
13197626 Non stériles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13197626 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QDSLTT14P
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Requires
Housses Snapmop ou Pocketmop et poignées SSU
Une structure de serpillière en acier inox flexible, conçue pour se courber de manière personnalisée afin de nettoyer et de désinfecter facilement l’extérieur des cuves et des cylindres dans les environnements propres et contrôlés.
Le Micronova TankTool™ est conçu pour être utilisé avec les housses SnapMop™ et PocketMop™, disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé. Peut être utilisé avec les poignées en acier inox SSU pour les cuves et les cylindres de grande taille.
  • Permet de nettoyer facilement l’extérieur des cuves et cylindres
  • Il est équipé d’une tête courbée flexible en acier inox pour une mise en forme personnalisée
  • Conçu pour être utilisé avec les housses SnapMop et PocketMop
  • Accessoire de poignée pour poignées en acier inox SSU
  • Pour un environnement propre et contrôlé
  • Compatible avec les désinfectants puissants
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
Type de produit Outil de nettoyage de cuve
Type de tête Flexible
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 7,6 cm
Hauteur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Usage unique
Quantité 1 de chaque
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection de l’extérieur des cuves dans les salles blanches et les environnements contrôlés
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable (304), Acetal diethylique