Learn More
Micronova™ Manche en plastique à filetage type ACME
Code produit 15613216 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
101,6 à 182,8cm
101,6 à 256,5cm
122 cm
152,4cm
172,7 à 464,8cm
172,7 à 602 cm
30,4cm
60,9cm
91 cm
de 46 à 91 cm
Type de produit:
Manche extensible
Poignée fixe
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de produit Conditionnement
15613216 de 46 à 91 cm Manche extensible 1 pièce
15248596 101,6 à 182,8cm Manche extensible 1 pièce
15208616 172,7 à 602 cm Manche extensible -
15288606 101,6 à 256,5cm Manche extensible 1 pièce
15298606 172,7 à 464,8cm Manche extensible 1 pièce
15237436 30,4cm Poignée fixe 1 pièce
15218616 60,9cm Poignée fixe 1 pièce
15288616 91 cm Poignée fixe 1 pièce
15298616 122 cm Poignée fixe 1 pièce
15208626 152,4cm Poignée fixe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15613216 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur STAEH036WH
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Fibre de verre revêtue de plastique, poignées de longueur fixe et extensibles. Conçu avec des extrémités filetées ACME Connect pour une utilisation avec toute la gamme de Micronova Adaptateurs, têtes de balai et outils pour un nettoyage simplifié et polyvalent.
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Micronova Les poignées filetées ACME en plastique sont fabriquées en fibre de verre légère recouverte de plastique et sont disponibles dans une gamme d'options de longueur extensible et fixe. Les connecteurs filetés type ACME se fixent directement aux adaptateurs en plastique (série QP) ou, par le biais d’adaptateurs filetés SSA-2 ACME, aux têtes de serpillères à déconnexion rapide (série QD).
  • Manches légers en fibre de verre revêtue de plastique
  • Connecteur fileté type ACME
  • Longueurs fixe ou extensible disponibles
  • Longueur des manches fixes : de 12 à 60 in (30 cm à 1,5 m)
  • Longueurs maximales des manches extensibles : 36 in à 11,5 pi (90 cm à 3,5 m)
  • Le connecteur fileté type ACME se fixe directement sur les adaptateurs plastiques (série QP)
  • Fixation aux têtes de serpillère (série QD) via les adaptateurs filetés SSA-2 ACME
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Manche extensible
Code couleur Blanc
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 à 36 po
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) de 46 à 91 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 1,9 cm à 2,5 cm
Largeur (impériale) 0,75 in à 1 in
Résistant à Common disinfectants and cleaning solutions
Jetable Réutilisable
Type de filetage ACME
Quantité 1 de chaque
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Adaptateurs et brosses pour balais QP avec raccord fileté
À utiliser avec (application) Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches
Certifications/Conformité ISO Certificat de conformité de l'établissement certifié ISO 9001
Color-coded oui
Matériau Fibre de verre revêtue de plastique, raccords en plastique
Diamètre (métrique) 1,9 cm à 2,5 cm