Learn More
Micronova™ Savons et distributeur sans contact
Code produit p-100333 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Désinfectant de surface et de main gantée
Désinfectant pour les mains
Savon antibactérien pour les mains
Savon pour les mains et les gants
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Stérilité unitSize
13454999 Désinfectant pour les mains Non stériles 6 pièces
13127296 Savon antibactérien pour les mains Non stériles 6 pièces
12832447 Désinfectant de surface et de main gantée Stérile 6 pièces
13107296 Savon pour les mains et les gants Non stériles 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13454999 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur IC210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combine une distribution sans contact avec une installation sans tracas et un changement facile des flacons
Combine une distribution sans contact avec une installation aisée et un changement facile des flacons
Les produits de soins des mains Micronova sont doux et efficaces avec des émollients pour la peau intégrés pour les mains souvent lavées. Les flacons à pompe manuelle de 500 ml peuvent être utilisés comme distributeurs autonomes ou avec le distributeur de savon automatique MicroDispenser™ M-Zone™ (ICDISP-3) pour garantir des résultats sans contaminations.
  • Désinfectant pour mains instantané NovaClenz™ -- Fabriqué avec 62 % d’éthanol pour aider à prévenir le transfert viral. Efficace contre les bactéries, notamment Pseudomonas, Salmonella et Staphylococcus. Efficace pour réduire les infections nosocomiales. Enrichie en émollients pour hydrater les mains.
  • Savon antimicrobien pour les mains HY-G-Clenz™ -- Fabriqué avec 0,13 % de chlorure de benzalkonium et des émollients naturels. Efficace contre un large éventail de bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Activité persistante jusqu’à trois heures. pH équilibré et contient des hydratants naturels, parfait pour un lavage fréquent des mains. Conforme aux normes de l’OSHA.
  • Solution d’alcool isopropylique stérile AquaHol™ -- Fabriquée avec 70 % d’IPA stérile dans 30 % d’eau de qualité PPI, conforme aux exigences de l’USP. Filtration terminale à 0,1 micron. Irradiée aux rayons gamma. Idéal pour une utilisation avec des gants pour salle blanche.
  • Savon pour les mains à usage général NovaDyne™ -- savon pour les mains en crème douce et à pH équilibré. Fabriqués en intégrant des hydratants / émollients pour la peau, parfait pour un lavage fréquent des mains.
  • Savon pour les mains à faible teneur en sodium LoNa™ -- savon pour les mains et nettoyant pour les gants faiblement ionique et peu moussant, spécialement conçu pour la salle blanche haute technologie ; moins de 100 ppb de sodium. pH équilibré et suffisamment propre pour être utilisé sur le visage.
Spécification
Type de produit Désinfectant pour les mains
Color-coded No
Forme Gel
pH 7
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
Aspect Clear
Autoclavable Non autoclavable
Point d’ébullition 77.78°C (172°F)
Instructions d’entretien Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition.
Certifications/Conformité Certificate of Analysis
Couleur Rose
Composition Gel désinfectant à 60 % d’éthanol
Concentration 65 to 72%
Type de conteneur HDPE
Contenu et stockage Stocker à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil
Densité 0.89 g/mL at 20°C
Dimensions (L x l x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable Yes
À utiliser avec (application) Réduit l’incidence des infections nosocomiales
Hauteur (impériale) 7.75 in.
Hauteur (métrique) 19.69 cm
Longueur (impériale) 3.75 in.
Longueur (métrique) 9.53 cm
Conditionnement Polyethylene lined carton
Quantité 6/Cs.
Dimensions 500 mL
Solubilité Easily soluble in cold water and hot water.
Modèle Stackable
Viscosité 47,000 and 150,000 mPa.s.
Volume (impérial) 16.9 oz.
Volume (métrique) 500 ml
Poids (impériale) 16.9 oz.
Poids (métrique) 0.5 kg
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 4.45 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE