Learn More
Micronova™ Manches SSU à déconnexion rapide en acier inox
Code produit 13177506 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Manche extensible
Manche extensible universel
Poignée extensible, accessoire à déconnexion rapide
Poignée fixe
Poignée fixe, accessoire à déconnexion rapide
Longueur (impériale):
12 in
14 à 23 po
18 à 36 pouces
25 po
37 po
38 à 72 pouces
38 à 72 po
47 à 80 in
51 po
61 in
De 62 à 120 po
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Longueur (impériale) unitSize
13177506 Manche extensible 14 à 23 po 1 pièce
13127506 Poignée extensible, accessoire à déconnexion rapide 18 à 36 pouces 1 pièce
11976845 Poignée extensible, accessoire à déconnexion rapide 38 à 72 po 1 pièce
17501725 Manche extensible 47 à 80 in 1 pièce
11986845 Poignée extensible, accessoire à déconnexion rapide De 62 à 120 po 1 pièce
13187506 Poignée fixe 12 in 1 pièce
13167506 Poignée fixe 25 po 1 pièce
13157506 Poignée fixe, accessoire à déconnexion rapide 37 po 1 pièce
12837033 Poignée fixe, accessoire à déconnexion rapide 61 in 1 pièce
13147506 Poignée fixe - 1 pièce
11996845 Poignée fixe 51 po -
13137506 Manche extensible universel 38 à 72 pouces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 13177506 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SSU8
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manches en acier inox électropoli fondamental avec accessoires à déconnexion rapide fonctionnent avec tous les adaptateurs de serpillières et outils de nettoyage Micronova série QD.Disponibles en longueurs fixe et extensible.
Le manche passe tout entier à l'autoclave
Les manches SSU à déconnexion rapide en acier inox Micronova sont fabriqués en acier inox 304 électropoli avec des composants en polycétone qui assurent des connexions robustes et résistantes pour une utilisation efficace et durable.L’accessoire de déconnexion rapide inclus est conçu pour être utilisé avec les adaptateurs de serpillières et les outils de nettoyage série QD.
  • Manches fondamentaux adaptables à tous les systèmes de nettoyage Micronova
  • Acier inox électropoli avec composants en polycétone
  • Des connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
  • Disponible en longueurs fixe ou extensible :
    • Manches de longueur fixe disponibles : de 20 cm (8 po) à 1,5 m (5 po)
    • Manches extensibles disponibles : de 1 m (3 po) à 3 m (10 po)
  • Pour une utilisation avec tous les adaptateurs de la série QD
  • Peuvent être utilisés avec les outils et cadres QP avec ajout de l’adaptateur SSA
  • Bonne compatibilité avec les désinfectants
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Manche extensible
Couleur Gris
Longueur (impériale) 14 à 23 po
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) de 35,5 à 58 cm
Autoclavable Autoclavable
Résistant à Produits chimiques, Corrosion
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Serpillères
Description Manche à déconnexion rapide
À utiliser avec (application) Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), Polycétone