Learn More
Micronova™ Brosse pour vannes
Código de producto. 12715755 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longueur (métrique):
40,6 cm
76,2 cm
Diamètre (métrique):
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
12715755 40,6 cm 10,2 cm 1 pièce
12745755 76,2 cm 10,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12715755 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRWH50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.62€
    66.28€ / 1 pièces
    Économisez 10.34€
    13% de réduction
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Une grande brosse à poils en polyester de forme ovale avec un noyau et une poignée en plastique sans BPA, conçue pour nettoyer les fûts, les cuves et les seaux.
La brosse pour vannes Micronova est idéale pour le nettoyage du matériel, notamment des fûts, des cuves et des seaux. Tous les matériaux de construction sont produits à partir de résines de base exemptes de BPA et approuvées par la FDA.
  • Grande brosse ovale avec poignée fixée
  • Idéale pour le nettoyage des fûts, des cuves, des seaux et d’autres équipements
  • Poils en polyester avec noyau et poignée en plastique
  • Sans BPA et approuvée par la FDA
Especificaciones
Type de produit Brosse pour vannes
Color-coded Non
Handle Type Plastic (Plastique)
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Diamètre (impériale) 4 in
Diamètre (métrique) 10,2 cm
Diamètre (métrique) de la poignée 10 cm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Brosse pour vannes pour nettoyer les fûts, les cuves et les seaux
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40,6 cm
Matériau Polyester
Résistant à Produits chimiques
Largeur (métrique) 10,2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.