Description
La brosse pour vannes Micronova est idéale pour le nettoyage du matériel, notamment des fûts, des cuves et des seaux. Tous les matériaux de construction sont produits à partir de résines de base exemptes de BPA et approuvées par la FDA.
- Grande brosse ovale avec poignée fixée
- Idéale pour le nettoyage des fûts, des cuves, des seaux et d’autres équipements
- Poils en polyester avec noyau et poignée en plastique
- Sans BPA et approuvée par la FDA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse pour vannes |
| Color-coded | Non |
| Type de poignée | Plastic (Plastique) |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Diamètre (impériale) | 4 in |
| Diamètre (métrique) | 10,2 cm |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 10 cm |
| Afficher plus |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?