Learn More
Socorex™ Rack pour micropipettes pour système de recharge Qualitix™ Tipfill
Code produit 15790649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Pointes pour micropipettes (1000 μl)
Pointes pour micropipettes (10 μl), Pointes pour micropipettes (200 μl)
Nb par paquet:
6
10
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Nb par paquet Conditionnement
15790649 Pointes pour micropipettes (1000 μl) 6 6 pièces
15770649 Pointes pour micropipettes (10 μl), Pointes pour micropipettes (200 μl) 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15790649 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 3070.1000ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    32.24€ / 6 pièces
    Économisez 5.06€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Réutilisable, refermable et moins encombrants que les racks classiques. Le rack de micropipette Socorec™ pour système de recharge Qualitif™ Tipfill accepte facilement les boîtes de recharge de micropipettes et est doté de bords lisses et arrondis et d’un verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
  • Convient aux boîtes de recharge du système de recharge Qualitix™ Tipfill.
  • Couvercle à charnière.
  • Bordes arrondis et lisses.
  • Verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
  • Couvercle transparent.
  • Réutili
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Capacité Pointes pour micropipettes (1000 μl)
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Système de remplissage Qualitix™Tipfill
Nbre par carton 8
Nb par paquet 6
Array 96