Learn More
BRAND™ BRANDassiettescellGrade™ Microplaques à fond plat 384 puits, PS
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Structure en polystyrène
- Stérile avec couvercles inclus
- Conçues pour la culture de lignées cellulaires adhérentes
- Surface PS hydrophile avec des groupes carboxyle et hydroxyle accessibles
- Améliorer la liaison des composants sériques pour l'adhésion cellulaire indirecte
- Clairement identifiables grâce à leur code couleur orange et à leur codage alphanumérique en relief pour les plaques 384 puits
- BIO-CERT™ QUALITÉ DES CULTURES CELLULAIRES : Sans endotoxines, DNase, ADN, RNase, non cytotoxique
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de liaison | Groupes carboxyle et hydroxyle |
| Gamme de produits | BRANDplates |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | microplaque à 384 puits |
| Afficher plus |