Description
- OHAUS propose une gamme d’accessoires pour agitateurs répondant aux exigences spécifiques en matière d’échantillons
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Spécification
| Type | Pince |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Microplaques |
| Description | Microplaque de serrage en acier inoxydable |