Learn More
Scientific Industries SI™ Insert en mousse pour microplaque
Maintient les récipients en place pendant le mélange. L’insert en mousse pour microplaques Scientific Industries SI™ s’adapte parfaitement à l’intérieur de l’accessoire pour plateforme 152 mm de Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.
Marque: Scientific Industries SI™ 504-0235-00
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Description
- Prend en charge une microplaque d’encombrement standard.
- S’adapte à l’accessoire pour plateforme de 152 mm
- Incluse dans le kit de démarrage échantillons multiples
- À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
Spécification
Mousse haute densité | |
Gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse | |
1 | |
Accessoire de plateforme 15577315 |