Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplaque Immuno Maxisorp 96 puits
Code produit 10565981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
210 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10565981 Transparent 210 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10565981 Fournisseur Thermo Scientific™ Nunc™ Code fournisseur 476635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00€
    1348.00€ / 210 pièces
    Économisez 162.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Nunc-Immuno TSP
• Criblage de banques d'ADN
• Criblage d'hybridomes
• ELISA
• Réplication 96 puits
• Réplicateur usage unique 96 têtes à surface traitée pour immuno adsorption (descriptif des traitements sur demande)
• Après contact avec les échantillons à analyser, le TSP (transferable solid phase) peut être lavé et incubé dans un plateau Omnitray ou une plaque 96 puits pour développement d'une réaction type ELISA
• Pour des radio-immuno essais, il peut être placé directement sur un film et exposé
• Il permet aussi de réaliser des dot-blots ou de répliquer simplement 96 clones
• Nunc-Immuno TSP
• Traité MaxiSorp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Fond rond (puits en U)