Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Code produit 11560715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plaque de vérification
Plaque de vérification Multiskan, 16 longueurs d’onde
Plaque de vérification Multiskan, 8 longueurs d’onde
Plaque de vérification spectrophotométrique
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11560715 Plaque de vérification spectrophotométrique 1 pièce
11958995 Plaque de vérification Multiskan, 8 longueurs d’onde 1 pièce
12463458 Plaque de vérification 1 pièce
17104669 Plaque de vérification Multiskan, 16 longueurs d’onde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11560715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N03394
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX.
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX Thermo Scientific.
Les plaques de vérification Multiskan et la plaque de vérification spectrophotométrique vous permettent de vérifier des paramètres tels que la précision photométrique, la précision et la linéarité, ainsi que la précision de la longueur d’onde et le rayonnement lumineux parasite. 
La plaque de vérification luminométrique Lumiwell est conçue pour être une référence indépendante de l’unité de lumière relative pour la luminométrie avec les lecteurs de microplaques de luminescence Thermo Scientific.
Nous recommandons de réétalonner régulièrement les plaques de vérification. La fréquence d’étalonnage dépend de l’utilisation et des procédures de laboratoire. Cependant, le réétalonnage doit être effectué au moins tous les deux ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque de vérification spectrophotométrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan Skyhigh
Type de microplaques Plaque de vérification
Gamme de produits Varioskan
Comprend Plaque de vérification spectrophotométrique traçable NPL (laboratoire national de physique du Royaume-Uni) et NIST (Institut national des normes et de la technologie des États-Unis)
Certificat de calibration
Adaptateur pour plaque de vérification spectrophotométrique
Clé USB incluant les les sessions logicielles SkanIt™ et les fichiers de référence
Malettede transport pour plaque de vérification spectrophotométrique
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.