Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Code produit 17104669 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum)
Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl)
Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths
Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths
Spectrophotometric Verification Plate (Abs)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17104669 Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths 1 pièce
11958995 Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths 1 pièce
12463458 Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum) 1 pièce
11560715 Spectrophotometric Verification Plate (Abs) 1 pièce
32096685 Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17104669 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24072805
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX.
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX Thermo Scientific.
Les plaques de vérification Multiskan et la plaque de vérification spectrophotométrique vous permettent de vérifier des paramètres tels que la précision photométrique, la précision et la linéarité, ainsi que la précision de la longueur d’onde et le rayonnement lumineux parasite. 
La plaque de vérification luminométrique Lumiwell est conçue pour être une référence indépendante de l’unité de lumière relative pour la luminométrie avec les lecteurs de microplaques de luminescence Thermo Scientific.
Nous recommandons de réétalonner régulièrement les plaques de vérification. La fréquence d’étalonnage dépend de l’utilisation et des procédures de laboratoire. Cependant, le réétalonnage doit être effectué au moins tous les deux ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths
À utiliser avec (équipement) Multiskan Ease, Multiskan FC
Type de microplaques Plaque de vérification
Longueur d’ondes 16 Wavelengths
Comprend NPL-traceable Multiskan Verification Plate, Calibration certificate, USB with SkanIt sessions and reference files, Carrying case
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.