Learn More
Thermo Scientific™ Support en aluminium, rack pour tubes/plaques, 384 puits
Code produit 11508525 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rack
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508525 1 rack 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11508525 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PRK1383
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Le portoir en aluminium Thermo Scientific™ peut être utilisé pour la préparation d’échantillons, le thermoscellage et la distribution automatique.
Effectuez vos opérations de préparation d’échantillons, de thermoscellage et de distribution automatique à l’aide du portoir en aluminium Thermo Scientific™.
Disponible au format 96 et 384 puits.
  • Pour lʼétanchéité à la chaleur et la distribution automatisée
  • Lʼempreinte standard sʼadapte aux stations de travail robotiques
  • Peut être chauffé ou refroidi pour faciliter la préparation des échantillons
Comprend :
Recommandées dans les cas suivants :
Manipulation d’échantillons, préparation d’échantillons, thermoscellage, distribution automatisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu / transparent, Transparent
Capacité Plaques (384 puits)
Matériau Aluminium
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Quantité 1 rack
Type de produit Rack de microplaques