Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique pour microplaques
Code produit 12925511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Capacité:
Microplaques à 4 x 96 ou 364 puits
Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits
Profondeur (métrique):
250 mm
260 mm
390 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Profondeur (métrique) Conditionnement
12925511 PHMP Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits 250 mm 1 pièce
15430484 PHMP-100 Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits 260 mm 1 pièce
11481038 PHMP-4 Microplaques à 4 x 96 ou 364 puits 390 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12925511 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PHMP
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Peut être utilisé avec tous types de microplaques de profondeur standard. Offre trois instruments en un pour une polyvalence et une efficacité maximum. L’agitateur thermique pour microplaques Grant Instruments™ offre une excellente uniformité des températures sur l’ensemble de la plateforme et des microplaques.
  • Plage de réglage de la température : + 25°C à 100°C
  • Stabilité thermique à ± 0,1 °C, uniformité de la température à ± 0,2 °C en raison du système de chauffage bidirectionnel (plateforme et couvercle)
  • Vitesse d’agitation : 250 à 1200 tr/min
  • Chauffage rapide
  • Fonctionnement continu ou programmé, avec alarme sonore et arrêt automatique
  • Sélection de deux modèles avec capacité pour deux (PHMP) ou quatre (PHMP-4) microplaques à 96 ou 384 puits
  • Le couvercle chauffant recouvre complètement la plaque chauffante plate pour fournir un chauffage bidirectionnel, ainsi qu’une stabilité et une uniformité thermiques excellentes, tout en évitant la condensation
  • L’association d’un chauffage bidirectionnel et d’une agitation orbitale puissante génère un rendement maximal des incubations
  • Grande simplicité d’utilisation, avec un réglage aisé de la température, de la vitesse d’agitation et de l’heure à l’aide des boutons-poussoirs et de l’écran du statut LCD à 2 lignes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2 mm
Vitesse de rotation 250 à 1 200 tr/min
Alimentation électrique 120/230 V, 50/60 Hz
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 60°C
Capacité Microplaques à 2 x 96 ou 364 puits
Réglage de la température 25°C à 60°C
Uniformité de la température 0,25 à 37°C
Profondeur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) 125 mm
Largeur (métrique) 265 mm
Poids (métrique) 6,1 kg
Modèle PHMP
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Nbre de positions 2
Plage de durée De 1 minute à 96 heures (incrément de 1 minute)