Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Code produit 15329413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
96
384
Quantité:
10 plaques
30 plaques
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Quantité Conditionnement
15329413 96 10 plaques 10 pièces
30274967 96 30 plaques 30 pièces
18832653 384 10 plaques 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15329413 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M33089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    177.65€ / 10 pièces
    Économisez 26.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
  • Microplaques à 96 puits à parois noires et fond transparent réduisant les interférences et l’autofluorescence d’un puits à l’autre
  • Compatibles avec les lecteurs de microplaques à fluorescence standard
  • Conditionnées dans un format pratique de 10 microplaques par boîte
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonctions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Standard
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Array 8 x 12
Autoclavable Not Autoclavable
Conditionnement 10 plaques
Gamme de produits Invitrogen
Couleur Clear Bottom, Black
Jetable Single-use
Type de produit Microplates
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 200 μL
Stérilité Non stérile
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Quantité 10 plaques