Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Code produit 18832653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
96
384
Quantité:
10 plaques
30 plaques
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Quantité Conditionnement
18832653 384 10 plaques 10 pièces
15329413 96 10 plaques 10 pièces
30274967 96 30 plaques 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 18832653 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M33091
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
Features of the microplates for fluorescence-based assays include:
  • Black-walled design—minimizes well-to-well crosstalk and autofluorescence
  • Clear-bottom wells—allows for optimal fluorescence detection
  • Compatibility—suitable for standard fluorescence microplate readers
  • Optimized for fluorescence microplate assays—ideal for nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays)
  • Versatile formats—available in 96- and 384-well configurations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Format Étalon
Contenu et stockage Store at room temperature.
Array 16 x 24
Autoclavable Not Autoclavable
Conditionnement 10-plates
Gamme de produits Invitrogen
Couleur Clear Bottom, Black
Jetable Single-use
Type de produit Microplates
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 40 μL
Stérilité Non stérile
Type de puits Flat Bottom (F-well)
À utiliser avec (application) Nucleic Acid Quantification
Quantité 10 plaques