Learn More
Cole-Parmer™ Tête de pompe d’aspiration à montage en A Micropump™
Code produit 15102886 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
800 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15102886 800 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15102886 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0700225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1821.04€
    1390.07€ / 1 pièces
    Économisez 430.97€
    23% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Les têtes de pompe de précision à entrainement magnétique fournissent une alimentation en liquide régulière, précise et constante. Les têtes de pompe d’aspiration Cole-Parmer™ Micropump™ montage en A assurent des pressions d’administration plu
  • L’entraînement magnétique et les joints statiques maintiennent les fluides en toute sécurité à l’intérieur et les éventuels contaminants à l’extérieur
  • Les matériaux résistants aux produits chimiques prennent en charge une vaste gamme de matériaux (en raison des pièces humides)
  • Têtes de pompe compactes et facile à entretenir
  • La conception modulaire permet une configuration flexible, selon vos besoins spécifiques
  • Les kits d’entretien comprennent des engrenages, un sabot aspirant, des joints d’arbre et des ressorts
Spécification
Description Tête de pompe d’aspiration Micropump L21834 à montage en A ; Acier inox / graphite / PTFE ; 0.017 ml/rév
Débit 0.85 à 85 ml/min (0.017 ml/rév)
Température max. de fonctionnement (métrique) 121°C
Température de fonctionnement max. (impériale) 250°F
Température min. de fonctionnement (impériale) -50°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Matériau du rotor Graphite de carbone
Vitesse 800 tr/min
Matériau du coffret Acier inoxydable (316)