Learn More
Sontara™ Micropure™ 100 Cleaning Wipes
Description
- Bonne compatibilité avec l’IPA et d’autres solvants
- Lingettes hydroliées 44 % cellulose, 56 % polyester
- Capacité d'absorption et de rétention élevée
- Emballage à ouverture facile
Specifications
Specifications
| Type de produit | Essuyeur Micropure |
| Longueur (métrique) | 224 mm |
| Largeur (métrique) | 224 mm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Certifications/Conformité | ISO 14644 |
| Couleur | Blanc |
| Bords | Coupe au couteau |
| Dimensions (L x l) | 224 x 224 mm |
| Quantité d’emballage | 300 Paquet |