Learn More
Vileda Professional™ MicroRoll Lingettes pour environnements contrôlés
Code produit 17852506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
14 x 10 po
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17852506 14 x 10 po 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17852506 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 149146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.63€
    236.95€ / 4 pièces
    Économisez 36.68€
    13% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Le MicroRoll Cette lingette est une lingette légère en microfibre qui offre une résistance exceptionnelle et des performances de nettoyage à faible peluchage. Inutile d'investir dans des installations de blanchisserie, et le personnel n'a pas besoin de modifier ses pratiques de nettoyage actuelles, ce qui permet d'améliorer le nettoyage sans charge de travail supplémentaire.
  • Convient au nettoyage des salles blanches et des environnements contrôlés
  • Chiffon en microfibre jetable
  • Nettoyage des surfaces sans traces sur l'acier inoxydable, le verre et les miroirs
  • propriétés d'élimination des résidus élevées
  • Faible peluchage
  • Haute résistance à la traction et à la déchirure
  • Conçu pour une utilisation en salle blanche ISO 7 à 9 (GMP CD)
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 14 in.
Longueur (métrique) 35 cm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25 cm
Matériau Polyester, Polyamide
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 14 x 10 po