Learn More
Sartorius Milieux Microsart™
Code produit 15932510 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sans additif:
Pas de cholestérol
Sans sucrose
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Sans additif Conditionnement
15932510 Pas de cholestérol 100 pièces
15952510 Sans sucrose 100 pièces
15942510 Pas de cholestérol 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15932510 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1431347ACN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    500.00€ / 100 pièces
    Économisez 245.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Améliore la sécurité du contrôle de la qualité microbiologique dans les industries pharmaceutique et biotechnologique pour les tests de limites microbiennes conformément à l’USP et au PE
  • Boîte de milieu gélosé prête à l’emploi (pré-remplie de différents types de milieux gélosés) avec couvercle actif
  • Emballé stérilement et prêt à l'emploi avec Microsart unités de filtration
  • Le couvercle actif permet le transfert sans contact de la membrane, sans utiliser de pince brucelle et réduit le risque de contamination secondaire
  • Le couvercle intérieur soulevable permet d’accéder facilement à certaines colonies après incubation pour une analyse plus approfondie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Origine animale
Forme Gel
Type de produit Milieu de croissance
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Irradié aux rayons gamma
Avec additifs BPE
Sans additif Pas de cholestérol
À utiliser avec (application) Microorganismes cibles : nombre total
Formule Milieu d'agar solide
Culture Type culture statique