Learn More
Sartorius™ Pompe à vide Microsart Mini
Code produit 10302120 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
6 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10302120 6 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10302120 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 1669425006
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Petite pompe à vide idéale pour les filtrations sous vide simples. La pompe à vide Sartorius™ Microsart Mini est conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de microbiologie.
  • 6 l/min pour collecteurs à 1 branche et porte-filtres individuels
  • La conception intelligente de la pompe permet un fonctionnement simple et efficace, même dans les espaces limités
  • Vide réglable
  • Membrane intégrée étanche à structure innovante
  • Le développement du bruit pendant le fonctionnement est réduit de 50 % par rapport aux pompes à membrane classiques
  • Sans entretien, 5 000 heures de fonctionnement garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 100 mbar
Ampérage 0,63 A
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 65 W
Dimensions (L x l x H) 164 x 90 x 141 mm
Profondeur (métrique) 90 mm
Niveau sonore 53,5 dB (A)
Puissance 65 w
Poids (métrique) 1,9 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 5°C
Débit 6 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (métrique) 141 mm
Largeur totale (métrique) 164 mm
Type de pompe Pompe à vide Microsart Mini
Applications Cycle de filtration simple avec station de filtration individuelle
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Aliments et boissons, test de l’environnement/de l’eau, pharmaceutique/biotechnologie, dénombrement des microbes