Learn More
Sartorius ™Kit de PCR en temps réel de recherche de mycoplasma Microsart
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Permet une détection rapide et fiable de l’ADN mycoplasmique dans les surnageants de culture cellulaire
- Détecte le gène de l’ARNr 16 S d’au moins 110 espèces de mycoplasmes
- Heure : Trois heures
- L’échantillon peut être ajouté directement au tube de réaction de PCR
- Chimie basée sur la qPCR en temps réel TaqMan™
- Volume échantillon : 200 μL
Applications :
- Utilisé avec n’importe quel instrument de PCR en temps réel qui détecte les colorants FAM, ROX
- Utilisé dans l’analyse de contrôle de la qualité dans les laboratoires microbiologiques et biopharmaceutiques
Compliance
EP 2.6.7
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2° à 8°C |
| Méthode de détection | qPCR |
| Nbre de tests | 100 tests |
| Type de produit | Test de dosage |
| Quantité | 100 tests |
| Cible | ARNr 16s de mycoplasme |
| À utiliser avec (application) | Détection microbienne |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Type d’échantillon | Lyophilisé |
| Volume | 2 μl |