Learn More
Sartorius ™Kit de PCR en temps réel de recherche de mycoplasma Microsart
Code produit 15378156 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15378156 25 tests 25 tests
15358176 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15378156 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SMB951005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.00€
    422.44€ / 25 tests
    Économisez 140.56€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour une sélection rapide et fiable des surnageants de culture cellulaire. Le kit de PCR en temps réel de recherche de mycoplasma Microsart™ est utilisé pour la détection directe des Mollicutes dans la culture cellulaire, les composants des milieux
  • Permet une détection rapide et fiable de l’ADN mycoplasmique dans les surnageants de culture cellulaire
  • Détecte le gène de l’ARNr 16 S d’au moins 110 espèces de mycoplasmes
  • Heure : Trois heures
  • L’échantillon peut être ajouté directement au tube de réaction de PCR
  • Chimie basée sur la qPCR en temps réel TaqMan™
  • Volume échantillon : 200 μL
Applications :
  • Utilisé avec n’importe quel instrument de PCR en temps réel qui détecte les colorants FAM, ROX
  • Utilisé dans l’analyse de contrôle de la qualité dans les laboratoires microbiologiques et biopharmaceutiques
Compliance
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Méthode de détection qPCR
Nbre de tests 25 tests
Type de produit Test de dosage
Quantité 25 tests
Cible ARNr 16s de mycoplasme
À utiliser avec (application) Détection microbienne
Nbre de réactions 25 réactions
Type d’échantillon Lyophilisé
Volume 2 μl