Learn More
Zeiss™ Corps de microscope pour système Stemi 305 Trino Greenough
Code produit 15437104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
0.8X à 4X
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant
15437104 0.8X à 4X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15437104 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4350639010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2337.55€
    1054.00€ / 1 pièces
    Économisez 1283.55€
    54% de réduction
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour une utilisation avec le système Greenough Stemi 305 Trino
  • Port caméra avec 50 vis fixe : 50 doc gauche divisé et montage C 0,5x
  • Zoom à fonctionnement manuel 5:1 (0,8x à 4,0x) des deux côtés
  • Clips d’arrêt de zoom fixes 0,8x, 1x, 2x, 3x, 4x
  • Distance de travail libre de 110 mm
  • Angle de visualisation de 45° avec une distance interoculaire réglable de 55 à 75’ mm
  • Monture d’oculaire 30 mm avec nombre de champs maximum 23 mm
  • Montage D : 76 mm pour montage Stemi/montage S
  • Interface D : 66 mm pour illuminateurs
  • Filetage M52 pour optique frontale ou analyseur
  • Éclairage à LED presque vertical intégré (IVI) pour supports K EDU/LAB/MAT, LED M de statif, LED de contrôleur K Également inclus :
  • Oculaires 10x / 23 Br. Foc.
  • Câble en spirale RJ12
Spécification
Type de base Support de montage 76 mm pour montage Stemi/montage S
Pouvoir grossissant 0.8X à 4X
À utiliser avec (équipement) Système Stemi 305 Trino Greenough
Type de produit Corps de microscope
Eyepiece Mise au point brillante 10X/23