Learn More
Motic™ Tête de microscope, SMZ-171-BH
Description
- Tête uniquement.
- Tête stéréo binoculaire à 60°.
- Larges oculaires réglables sur le terrain 10S/F.N. 23.
- 6,7 : 1 rapport de zoom et distance de travail = 110 mm.
- Plage de grossissement : 0,75x - 5x.
- Déchar
Specifications
Specifications
| Comprend | Fonctionnalité de décharge électrostatique |
| Pouvoir grossissant | 0,75X à 5X |
| Type de produit | Tête de stéréomicroscope binoculaire |
| Eyepiece | WF 10X/FN 23, réglable |