Learn More
Motic™ Tête de microscope, SMZ-171 BH
Code produit 15465502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
15465502 Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465502 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100200600751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    791.00€ / 1 pièces
    Économisez 196.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Tête de stéréomicroscope utilisant le système optique stéréoscopique Greenough pour un grossissement à grande échelle, des images sans distorsion et une profondeur de champ supérieure. La tête de microscope Motic™, SMZ-171 BH est une tête binoculair
  • Système optique Greenough.
  • Tête binoculaire, inclinaison à 45°, rotation à 360°.
  • Oculaires grand champ réglables WF10X / 23 mm.
  • 6,7:1 Rapport de zoom, distance de travail de 110 mm
Spécification
Type de produit Tête de microscope binoculaire
Type de tête Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Eyepiece WF 10X/23 mm, réglable