Learn More
Motic™ Anneau de phase pour AE2000
Description
- Pour microscopes inversés binoculaires AE2000
- Utilisez l’anneau de phase Ph0 (4X) pour travailler en contraste de phase avec l’objectif 4X
- Utilisez l’anneau de phase Ph1 (10X, 20X, 40X) pour travailler en contraste de phase avec les objectifs Ph10X, Ph20X, Ph40X
Spécification
Spécification
| Type | Anneau de phase |
| À utiliser avec (application) | Microscopie par contraste de phase |
| À utiliser avec (équipement) | Objectif Ph 4X |
| Quantité | 1 de chaque |