Learn More
Motic™ Anneau de phase pour AE2000
Code produit 11840153
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Objectif Ph 4X
Objectifs Ph10X, Ph20X et Ph40X
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11840153 - -
11722358 Objectif Ph 4X 1 pièce
11732358 Objectifs Ph10X, Ph20X et Ph40X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11840153 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001100391
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmente le contraste de l’image. L’anneau de phase Motic™ pour AE2000 élimine la différence de phase entre le fond et les rayons de lumière diffusée.
  • Pour microscopes inversés binoculaires AE2000
  • Utilisez l’anneau de phase Ph0 (4X) pour travailler en contraste de phase avec l’objectif 4X
  • Utilisez l’anneau de phase Ph1 (10X, 20X, 40X) pour travailler en contraste de phase avec les objectifs Ph10X, Ph20X, Ph40X
Spécification
Type Curseur de phase PH2
Quantité 1 de chaque